Learn More
PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase Antibody (TYMP/2890R), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18609227 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18609227 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18609227 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308402PCP
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase Monoclonal antibody specifically detects PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone TYMP/2890R
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène EC 2.4.2, EC 2.4.2.4, ECGF, ECGF1TP, endothelial cell growth factor 1 (platelet-derived), Gliostatin, hPD-ECGF, MEDPS1, MNGIE, MTDPS1, PDECGF, PD-ECGF, Platelet-derived endothelial cell growth factor, TdRPase, thymidine phosphorylase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant full-length human PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase protein (Uniprot: P19971)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenesis
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1890
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus