Learn More
PD-L2 (PDCD1LG2) Monoclonal Antibody (OTI5A7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA808997S
Description
PD-L2 (PDCD1LG2) Monoclonal antibody specifically detects PD-L2 (PDCD1LG2) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| PD-L2 (PDCD1LG2) | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9BQ51 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 80380 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| OTI5A7 | |
| Unconjugated | |
| PDCD1LG2 | |
| B7 dendritic cell molecule; B7DC; B7-DC; bA574F11.2; Btdc; Butyrophilin B7-DC; butyrophilin-like protein; CD273; F730015O22Rik; MGC124039; MGC124040; PD1 ligand 2; PD-1 ligand 2; PD-1-ligand 2; PDCD1 ligand 2; PDCD1L2; Pdcd1lg2; Pdl2; PD-L2; Programmed cell death 1 ligand 2; programmed death ligand 2 | |
| Full length human recombinant protein of human PDCD1LG2 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.