Learn More
PDE2A Antibody, Alexa Fluor™ 532, R&D Systems™
Code produit 18333106 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18333106 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18333106 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP300063AF532
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PDE2A Polyclonal specifically detects PDE2A in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PDE2A
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 532
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène cGMP-dependent 3'-5'-cyclic phosphodiesterase, cGMP-stimulated phosphodiesterase 1, cGMP-stimulated phosphodiesterase 4, cGSPDE, CGS-PDE, Cyclic GMP-stimulated phosphodiesterase, EC 3.1.4, EC 3.1.4.17, PDE2A1, PED2A4, phosphodiesterase 2A, cGMP-stimulated
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant PDE2A (O00408-1; Glu 215-His 900).
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5138
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus