Learn More
PDF Antibody, FITC, R&D Systems™
Code produit 18666712 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18666712 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18666712 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298168F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.70€
    413.70€ / 0.1mL
    Économisez 78.00€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PDF Polyclonal specifically detects PDF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PDF
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène EC 3.5.1.88, GDF15, MIC1, PDF1A, peptide deformylase (mitochondrial), peptide deformylase, mitochondrial, peptide deformylase-like protein, PLAB, Polypeptide deformylase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PDF fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Endocrinology, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 64146
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus