missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PDF Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-98168-50ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PDF Polyclonal antibody specifically detects PDF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| EC 3.5.1.88, GDF15, MIC1, PDF1A, peptide deformylase (mitochondrial), peptide deformylase, mitochondrial, peptide deformylase-like protein, PLAB, Polypeptide deformylase | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PDF fragment. | |
| 50 μg | |
| Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Endocrinology, Signal Transduction | |
| 64146 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.0) | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu