missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PDGF R beta Antibody (APB5), DyLight 594, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP1-43349DL594
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PDGF R beta Monoclonal specifically detects PDGF R beta in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
Spécification
| PDGF R beta | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| PDGFRB | |
| The immunogen for this antibody was PDGF receptor beta. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) | |
| APB5 | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen | |
| beta-type platelet-derived growth factor receptor, CD140 antigen-like family member B, CD140b, CD140b antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, JTK12, PDGFR, PDGFR1, PDGF-R-beta, platelet-derived growth factor receptor, beta polypeptide | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| Protein Kinase | |
| 5159 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu