missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PDGF R beta Antibody (PR7212) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB1263JF635
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PDGF R beta Monoclonal antibody specifically detects PDGF R beta in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunoprecipitation,Western Blot
Spécification
| PDGF R beta | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 635 | |
| beta-type platelet-derived growth factor receptor, CD140 antigen-like family member B, CD140b, CD140b antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, JTK12, PDGFR, PDGFR1, PDGF-R-beta, platelet-derived growth factor receptor, beta polypeptide | |
| Human skin fibroblast membrane extracts | |
| 0.25 mL | |
| Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase | |
| 5159 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| PR7212 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu