Learn More
PDLIM7 Antibody (S05-5A1), R&D Systems™
Code produit 18606133 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606133 50 μg 50µL
18647163 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18606133 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP31973450ul
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
PDLIM7 Monoclonal antibody specifically detects PDLIM7 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PDLIM7
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone S05-5A1
Concentration 0.3 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gène 1110003B01Rik, ENIGMAProtein enigma, LIM domain protein, LIM mineralization protein, LMP, LMP1, PDZ and LIM domain 7 (enigma), PDZ and LIM domain protein 7
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein of human PDLIM7 (Uniprot # Q9NR12)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9260
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG