missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDZD2/PDZK3 Antibody (787924) [DyLight 550], Novus Biologicals™

Code produit 30627745 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30627745 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30627745 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB7670L

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

PDZD2/PDZK3 Monoclonal antibody specifically detects PDZD2/PDZK3 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PDZD2/PDZK3
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 787924
Conjugué DyLight 550
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Activated in prostate cancer protein, AIPCPAPIN, KIAA0300PDZ domain-containing protein 3, PDZ domain containing 2, PDZ domain containing 3, PDZ domain-containing protein 2, PDZK3, PIN1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène E. coli-derived recombinant human PDZD2, Ser2489-Ser2839, Accession # O15018
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23037
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.