Learn More
Beskrivning
PDZD7 Polyclonal specifically detects PDZD7 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigène | PDZD7 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS, 2% Sucrose |
| Alias de gène | bA108L7.8, FLJ23209, PDZ domain containing 7, PDZ domain-containing protein 7, PDZK7 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human PDZD7 |
| Méthode de purification | Immunogen affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?