missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pea3 Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30496253 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30496253 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30496253 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335390MFV450

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Pea3 Polyclonal antibody specifically detects Pea3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Pea3
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué mFluor Violet 450 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Adenovirus E1A enhancer-binding protein, E1A-FE1A enhancer binding protein, E1AFETS translocation variant 4, ets variant 4, ets variant gene 4 (E1A enhancer binding protein, E1AF), ets variant gene 4 (E1A enhancer-binding protein, E1AF), EWS protein/E1A enhancer binding protein chimera, PEA3, PEAS3, Polyomavirus enhancer activator 3 homolog, polyomavirus enhancer activator-3, Protein PEA3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant Protein corresponding to a sequence within amino acids 1-284 of human Pea3 (NP_001977.1).,, Sequence:, KNRPAMNYDKLSRSLRYYYEKGIMQKVAGERYVYKFVCEPEALFSLAFPDNQRPALKAEFDRPVSEEDTVPLSHLDESPAYLPELAGPAQPFGPKGGYSY
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2118
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.