Learn More
Heathrow Scientific Pipette à volume réglable Pearl™
La pipette Pearl™ est une pipette monocanal offrant précision d’ajustement du volume et de manipulation des liquides.
Marque: Heathrow Scientific HS120097
Informations supplémentaires : Poids : 0.23000kg
Description
La conception élégante et ergonomique et la diminution de la pression sur le piston aident à réduire les risques de microtraumatismes répétés (MTR), car la pipette ne requiert que 2/3 de la pression de la plupart des pipettes standard. La pipette Pearl™ est testée conformément aux normes et un certificat d’étalonnage est fourni. Fabriquée conformément aux normes ISO08655 et principes de BPL.
- Pièces métalliques internes pour une précision, une stabilité de l’étalonnage et une durée de vie accrues
- Réglage facile du volume avec languette de verrouillage pour éviter toute modification accidentelle
- Éjecteur de pointes séparé
- Affichage numérique du volume de grande taille
- Indication de la plage de volumes
- Pour la confirmation visuelle rapide, le haut et le côté possèdent tous deux des composants à code couleur.
- Certification CE
- Autoclavables
Spécification
CE | |
Pipette à volume réglable Pearl™ | |
Blanc | |
Non | |
HS120097 | |
Pearl™ | |
Pipette à volume réglable | |
3 positions, chiffre | |
1 coffret | |
7 cm | |
2,54 cm | |
26,04 cm |
Blanc | |
Autoclavable | |
Faible force | |
ABS | |
1 | |
Non stérile | |
0,1 à 2 µl | |
Hook | |
2,75 in | |
1,00 in | |
10,25 in |