Learn More
Heathrow Scientific Pipette à volume réglable Pearl™
La pipette Pearl™ est une pipette monocanal offrant précision d’ajustement du volume et de manipulation des liquides.
189.00€ - 230.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE |
---|---|
ClipTip | Blanc |
Description | Pipette à volume réglable Pearl™ |
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Blanc |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16390686
|
Heathrow Scientific
HS120097 |
0,1 à 2 µl |
189.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16300696
|
Heathrow Scientific
HS120098 |
0,5 à 10 µl |
189.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16310696
|
Heathrow Scientific
HS120099 |
2 à 20 µl |
189.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16320696
|
Heathrow Scientific
HS120100 |
5 à 50 µl |
189.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16330696
|
Heathrow Scientific
HS120101 |
10 à 100 µl |
189.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16340696
|
Heathrow Scientific
HS120102 |
20 à 200 µl |
189.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16350696
|
Heathrow Scientific
HS120103 |
30 à 300 µl |
189.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16360696
|
Heathrow Scientific
HS120104 |
10 à 1000 µl |
189.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16370696
|
Heathrow Scientific
HS120105 |
500 à 5000 µl |
230.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16380696
|
Heathrow Scientific
HS120106 |
1000 à 10 000 µl |
189.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La conception élégante et ergonomique et la diminution de la pression sur le piston aident à réduire les risques de microtraumatismes répétés (MTR), car la pipette ne requiert que 2/3 de la pression de la plupart des pipettes standard. La pipette Pearl™ est testée conformément aux normes et un certificat d’étalonnage est fourni. Fabriquée conformément aux normes ISO 08655 et principes de BPL
- Pièces métalliques internes pour une précision, une stabilité de l’étalonnage et une durée de vie accrues
- Réglage facile du volume avec languette de verrouillage pour éviter toute modification accidentelle
- Éjecteur de pointes séparé
- Affichage numérique du volume de grande taille
- Indication de la plage de volumes
- Pour la confirmation visuelle rapide, le haut et le côté possèdent tous deux des composants à code couleur.
- Certification CE
- Autoclavables
Spécification
CE | |
Pipette à volume réglable Pearl™ | |
Blanc | |
Non | |
1 | |
Non stérile | |
3 positions, chiffre | |
1 coffret | |
7 cm | |
2,54 cm | |
26,04 cm |
Blanc | |
Autoclavable | |
Faible force | |
ABS | |
Pearl™ | |
Pipette à volume réglable | |
Hook | |
2,75 in | |
1,00 in | |
10,25 in |