Learn More
Heathrow Scientific Portoir pour tubes à essai à tige
Le portoir pour tubes à essai à tige est solide, robuste et polyvalent, en PP renforcé de fibre de verre, idéal pour le travail sur paillasse ou le stockage des tubes.
Marque: Heathrow Scientific HS24311A
38.28 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.17000kg
Description
- La conception à tiges spacieuse permet de visualiser facilement le contenu des tubes
- À utiliser comme rack de séchage pour les plaques en verre ou les tubes retournés
- Les tiges restent droites même après autoclavage répété
- Identification alphanumérique gaufrée pour une localisation et récupération rapides des tubes
- La conception unique en forme de goutte permet un meilleur maintien des tubes
- Autoclavables
Spécification
Portoir pour tubes à essai à tige | |
Blanc | |
Fibre de verre renforcée | |
Tubes | |
8/Bte | |
Boîte | |
7,4 in | |
4,1 in | |
2,7 in |
5 x 10 | |
Tubes | |
Non stérile | |
HS24311A | |
2/Bte | |
18,8 cm | |
10,4 cm | |
6,9 cm | |
de 14 à 17 mm |