Learn More
Heathrow Scientific Portoir pour tubes à essai à tige
Le portoir pour tubes à essai à tige est solide, robuste et polyvalent, en PP renforcé de fibre de verre, idéal pour le travail sur paillasse ou le stockage des tubes.
30.40€ - 46.10€
Spécification
Description | Portoir pour tubes à essai à tige |
---|---|
Capacité | Tubes |
Matériau | Fibre de verre renforcée |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Tubes |
Code produit | Marque | Array | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Array | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16360746
|
Heathrow Scientific
HS24311A |
5 x 10 | Blanc |
41.35€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16370746
|
Heathrow Scientific
HS24311B |
5 x 10 | Bleu |
41.35€
2 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16380746
|
Heathrow Scientific
HS24312A |
8 x 12 | Blanc |
46.10€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16390746
|
Heathrow Scientific
HS24312B |
8 x 12 | Bleu |
30.40€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La conception à tiges spacieuse permet de visualiser facilement le contenu des tubes
- À utiliser comme rack de séchage pour les plaques en verre ou les tubes retournés
- Les tiges restent droites même après autoclavage répété
- Identification alphanumérique gaufrée pour une localisation et récupération rapides des tubes
- La conception unique en forme de goutte permet un meilleur maintien des tubes
- Autoclavables
Spécification
Portoir pour tubes à essai à tige | |
Fibre de verre renforcée | |
Tubes | |
2/Bte | |
10,4 cm | |
6,9 cm |
Tubes | |
Non stérile | |
8/Bte | |
Boîte | |
4,1 in | |
2,7 in |