Learn More
Heathrow Scientific Portoir pour tubes à essai à tige
Le portoir pour tubes à essai à tige est solide, robuste et polyvalent, en PP renforcé de fibre de verre, idéal pour le travail sur paillasse ou le stockage des tubes.
Marque:  Heathrow Scientific HS24312A
Informations supplémentaires : Poids : 0.19000kg
Code produit. 16380746
  • 46.10€ / 2 pièces
Expédition estimée: 21-06-2024
Description
  • La conception à tiges spacieuse permet de visualiser facilement le contenu des tubes
  • À utiliser comme rack de séchage pour les plaques en verre ou les tubes retournés
  • Les tiges restent droites même après autoclavage répété
  • Identification alphanumérique gaufrée pour une localisation et récupération rapides des tubes
  • La conception unique en forme de goutte permet un meilleur maintien des tubes
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Portoir pour tubes à essai à tige
Blanc
Fibre de verre renforcée
Tubes
8/Bte
Boîte
3,2 in
4,1 in
2,7 in
8 x 12
Tubes
Non stérile
HS24312A
2/Bte
8,2 cm
10,4 cm
6,9 cm
de 10 à 13 mm