Learn More
Heathrow Scientific Portoir pour tubes à essai à tige
Le portoir pour tubes à essai à tige est solide, robuste et polyvalent, en PP renforcé de fibre de verre, idéal pour le travail sur paillasse ou le stockage des tubes.
Marque: Heathrow Scientific HS24312B
Informations supplémentaires : Poids : 0.19000kg
Description
- La conception à tiges spacieuse permet de visualiser facilement le contenu des tubes
- À utiliser comme rack de séchage pour les plaques en verre ou les tubes retournés
- Les tiges restent droites même après autoclavage répété
- Identification alphanumérique gaufrée pour une localisation et récupération rapides des tubes
- La conception unique en forme de goutte permet un meilleur maintien des tubes
- Autoclavables
Spécification
Portoir pour tubes à essai à tige | |
Bleu | |
Fibre de verre renforcée | |
Tubes | |
8/Bte | |
Boîte | |
3,2 in | |
4,1 in | |
2,7 in |
8 x 12 | |
Tubes | |
Non stérile | |
HS24312B | |
2/Bte | |
8,2 cm | |
10,4 cm | |
6,9 cm | |
de 10 à 13 mm |