missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Penicillin Antibody (Pen-9), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-14083PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Penicillin Monoclonal antibody specifically detects Penicillin in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA
Spécification
| Penicillin | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| Ampicillin, Benzylpenicillin, dicloxacillin, flucloxacillin, methicillin, PCN, Penicilin, Penicillin G, Phenoxymethylpenicillin | |
| Penicilloyl-transferrin conjugate | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA | |
| Pen-9 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Non-species specific | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu