Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes LC PepMap™ 300 C4
Séparez les peptides et les protéines hydrophobes et obtenez une meilleure récupération grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ PepMap™ 300 C4.
Marque: Thermo Scientific™ 164721
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Séparez les peptides et les protéines hydrophobes et obtenez une meilleure récupération grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 300 C4.
- Haute résolution pour l’identification des protéines, la découverte des biomarqueurs et la biologie des systèmes.
- Capacité de chargement spécifique permettant une sensibilité plus élevée en LC/MS
- Conçues pour la LC-MS sans TFA, minimisant les effets de suppression ionique
- Optimisées pour le couplage à un système ESI/MS et MALDI-MS
- Reproductibilité de colonne à colonne la plus élevée
- Faciles à utiliser, HPLC miniaturisée de pointe
Spécification
Colonne analytique, NanoViper | |
LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS | |
500 bars | |
2 à 8 | |
450 m²/g | |
L26 | |
nanoLC | |
3 % | |
Oui | |
Colonne analytique, NanoViper |
1 mm | |
150 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
60°C | |
C4 | |
Silica | |
Phase inverse | |
Reversed Phase |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.