Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes LC PepMap™ 300 C4
Séparez les peptides et les protéines hydrophobes et obtenez une meilleure récupération grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ PepMap™ 300 C4.
428.40€ - 911.88€
Spécification
À utiliser avec | LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS |
---|---|
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 300 Å |
Température | 60°C |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Matériau de remplissage | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Matériau de remplissage | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11352213
|
Thermo Scientific™
163579 |
5 μm | 0,075 mm | 150 mm | Silice, sphérique, entièrement poreuse, ultrapure |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11352223
|
Thermo Scientific™
163591 |
5 μm | 0,3 mm | 5 mm | Silica |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
13491208
|
Thermo Scientific™
164720 |
5 μm | 0,3 mm | 150 mm | Silica |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
13401218
|
Thermo Scientific™
164721 |
5 μm | 1 mm | 150 mm | Silica |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
17214444
|
Thermo Scientific™
164752 |
5 μm | 0,075 mm | 150 mm | Sphérique, silice ultra-pure, entièrement poreuse |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Séparez les peptides et les protéines hydrophobes et obtenez une meilleure récupération grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 300 C4.
- Haute résolution pour l’identification des protéines, la découverte des marqueurs bioogiques et la biologie des systèmes.
- Capacité de chargement spécifique permettant une sensibilité plus élevée en LC/MS
- Conçues pour la LC-MS sans TFA, minimisant les effets de suppression ionique
- Optimisées pour le couplage à un système ESI/MS et MALDI-MS
- Reproductibilité de colonne à colonne la plus élevée
- Faciles à utiliser, HPLC miniaturisée de pointe
Spécification
LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS | |
2 à 8 | |
60°C | |
C4 | |
3 % | |
Oui |
5 μm | |
300 Å | |
L26 | |
nanoLC | |
Phase inverse | |
Reversed Phase |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.