Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes LC PepMap™ 300 C4
Séparez les peptides et les protéines hydrophobes et obtenez une meilleure récupération grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ PepMap™ 300 C4.
Marque: Thermo Scientific™ 164752
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Séparez les peptides et les protéines hydrophobes et obtenez une meilleure récupération grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 300 C4.
- Haute résolution pour l’identification des protéines, la recherche des biomarqueurs et la biologie des systèmes
- Capacité de charge exceptionnelle pour une sensibilité plus élevée en LC/MS
- Conçues pour la LC-MS sans TFA. Minimisent les effets de suppression d’ions
- Optimisées pour le couplage à un système ESI/MS et MALDI-MS
- Reproductibilité de colonne à colonne la plus élevée
- Simplicité d’utilisation, HPLC miniaturisée de pointe
Spécification
Colonne analytique, NanoViper | |
LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS | |
4350 psi (300 bar) | |
2 à 8 | |
150 m2/g | |
L26 | |
NanoLC | |
3% | |
Oui |
0,075 mm | |
150 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
60°C | |
C4 | |
Sphérique, silice ultra-pure, entièrement poreuse | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.