missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
PEPT1/SLC15A1 Polyclonal antibody specifically detects PEPT1/SLC15A1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Applications | Immunocytochemistry |
| Conjugué | PE |
| Dilution | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Contenu et stockage | Store at 4C in the dark. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?