Learn More
Cytiva Milieu de centrifugation Percoll™
Pour la séparation des cellules, des particules infracellulaires et des virus plus grands (jusqu’à 70 S environ) dans des conditions douces qui préservent la viabilité et l’intégrité morphologique. Le milieu de centrifugation Cytiva™ Percoll™ est composé de silice colloïdale revêtue de polyvinylpyrrolidone (PVP).
216.00€ - 514.00€
Spécification
Contenu et stockage | 4 à 30°C |
---|---|
À utiliser avec (application) | Isolement des cellules |
Viscosité | 15 cP |
Osmolalité | < 25 mOsm/kg |
Couleur | Incolore à légèrement jaune |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11530734
|
Cytiva
17-0891-02 |
250 mL |
216.00€
250mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10607095
|
Cytiva
17-0891-01 |
1 L |
514.00€
1L |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les gradients peuvent être soit préformés, soit générés de manière spontanée par centrifugation à des vitesses modérées, dans un rotor angulaire
- La faible viscosité des milieux permet d’isoler des cellules sur les gradients préformés en seulement quelques minutes, en utilisant des forces centrifuges faibles (200 à 1000 g)
- Les gradients iso-osmotiques couvrent une plage de densités atteignant 1,3 g/ml
- Non toxique, presque chimiquement inerte et n’adhère pas aux membranes
- S’adapte à la force ionique physiologique et au pH ; Peut être tamponné dans une gamme de pH de 5,5 à 10,0 sans altération de ses propriétés
- Le Percoll est composé de particules de sol siliceux recouvert de PVP non dialysable ; Microbilles de 15 à 30 nm de diamètre
Usage exclusivement réservé à la recherche in vitro.
Spécification
4 à 30°C | |
15 cP | |
Incolore à légèrement jaune | |
Milieu de centrifugation | |
Liquide |
Isolement des cellules | |
< 25 mOsm/kg | |
8.5-9.5 | |
1,135 g/ml |