Learn More
Honeywell™ Gants blancs PERFECT POLY™ PU First
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Gant tricoté 100 % en nylon
- Revêtement en PU blanc sur la paume et les doigts
- La technique de tricotage permet d’obtenir un gant qui s’adapte parfaitement à la main avec une bonne dextérité
- Le gant offre un confort maximal et une robustesse accrue
- Le tricot serré donne au gant un maintien parfait, limite la pénétration de saletés et offre un excellent toucher
- Le revêtement en PU et le dos aéré optimise la respirabilité du gant
- Le polyamide avec son revêtement en polyuréthane offre une excellente résistance à l’abrasion et aux déchirures
- Le revêtement en PU garantit une bonne préhension
- Sans remplissage, le polyamide convient aux travaux de précision
- Les gants sont certifiés sans silicone pour garantir leur utilisation en peinture
- La couleur blanche améliore l’hygiène et la propreté du gant
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Norme de base EN 420-2003, risques mécaniques EN 388-2016 |
| Structure | Maille sans coutures |
| Description | Calibre 13 |
| Coating Material | Polyamide, polyuréthane |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions | 7 |
| Longueur (métrique) | 24 cm |