Learn More
Perforin Antibody (PRF1/7077R), DyLight 350, R&D Systems™
Code produit 18389155 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18389155 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18389155 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP314154UV
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Perforin Monoclonal specifically detects Perforin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Perforin
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone PRF1/7077R
Conjugué DyLight 350
Dilution Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Cytolysin, FLH2, HPLH2, HPLH2lymphocyte pore forming protein, Lymphocyte pore-forming protein, MGC65093, P1PFN1, perforin 1 (pore forming protein), perforin-1, PFPcytolysin
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant human Perforin protein fragment (around aa 413-552) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P14222)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Apoptosis, Immunology, Innate Immunity
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5551
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG κ
Gamme de produits Novus