Learn More
Pericentrin Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™
Code produit 18001157 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18001157 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18001157 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297596IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.70€
    413.70€ / 0.1mL
    Économisez 78.00€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
Pericentrin Polyclonal specifically detects Pericentrin in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Pericentrin
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 755
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Kendrin, KIAA0402, MOPD2, PCN, PCNT2pericentrin B, PCNTB, pericentrin, pericentrin 2 (kendrin), pericentrin, kendrin (KIAA0402)10KENPCTN2, pericentrin-2, pericentrin-380, pericentrin-B, SCKL4kendrin
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Pericentrin fragment.
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cellular Markers, Centrosome Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5116
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus