Learn More
Perilipin-3/TIP47 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
221.00€ - 305.00€
Spécification
Antigène Perilipin-3/TIP47
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:300-1:3000
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18661522
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-97277-100ul
100 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18691624
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-97277-50ul
50 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Perilipin-3/TIP47 Polyclonal antibody specifically detects Perilipin-3/TIP47 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
Perilipin-3/TIP47
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Diabetes Research, Golgi Apparatus Markers, Lipid and Metabolism, Lipid Droplets, Signal Transduction
PBS (pH 7.0)
10226
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:300-1:3000
Polyclonal
Purified
RUO
Human
Cargo selection protein TIP47, M6PRBP1MGC2012, Mannose-6-phosphate receptor-binding protein 1, perilipin 3,47 kDa MPR-binding protein, perilipin-3, Placental protein 17,47 kDa mannose 6-phosphate receptor-binding protein, PP17MGC11117, tail-interacting protein, 47 kD, TIP47mannose-6-phosphate receptor binding protein 1
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Perilipin-3/TIP47 fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.