Learn More
Perilipin Antibody, PE, R&D Systems™
Code produit 18606145 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
18606145 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18606145 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP299070PE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.16€
    406.35€ / 0.1mL
    Économisez 54.81€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Perilipin Polyclonal specifically detects Perilipin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Formule PBS
Espèces hôtes Rabbit
Identification génétique (Entrez) 5346
Type de produit Antibody
Forme Purified
Gamme de produits Novus