Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Permabond™ CW 20 M-DEG
680.00€ - 725.00€
Spécification
Phase stationnaire | Permabond™ CW 20 M-DEG |
---|---|
Type d’USP | G16 |
Type | Colonne capillaire GC |
À utiliser avec (application) | GC |
Épaisseur du film | 0,25 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10440322
|
Macherey-Nagel™
723063.25 |
0,25 mm |
680.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10043001
|
Macherey-Nagel™
723327.25 |
0,32 mm |
725.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Permabond™ CW 20 M-DEG | |
Colonne capillaire GC | |
0,25 μm | |
Permabond™ CW 20 M-DEG |
G16 | |
GC | |
25 m | |
1/boîte |