Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Permabond™ SE-54-HKW
Marque: Macherey-Nagel™ 723945.25
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
0,32 mm | |
Colonne capillaire GC | |
Permabond™ SE-54-HKW | |
300°C à 320°C | |
25 m | |
1/boîte |
G36 | |
0,5 mm | |
Hydrocarbures halogénés volatils | |
1,8 μm | |
Permabond™ SE-54-HKW |