Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Permabond™ SE-54-HKW
630.00€ - 1060.00€
Spécification
Diamètre (métrique) | 0,5 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
Phase stationnaire | Permabond™ SE-54-HKW |
Type d’USP | G36 |
Type | Colonne capillaire GC |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10174601
|
Macherey-Nagel™
723945.25 |
25 m |
630.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10596331
|
Macherey-Nagel™
723945.50 |
50 m |
1060.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
0,5 mm | |
Permabond™ SE-54-HKW | |
Colonne capillaire GC | |
300°C à 320°C | |
Permabond™ SE-54-HKW |
0,32 mm | |
G36 | |
Hydrocarbures halogénés volatils | |
1,8 μm | |
1/boîte |