Learn More
Brady™ Étiquettes thermorétractables PermaSleeve™
Les manchons de marquage de fils thermorétractables en polyoléfine PermaSleeve™ PS (B-342) combinent rapidité, facilité d’utilisation et résistance pour une identification durable et de haute qualité.
72.10€ - 205.17€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) |
---|---|
Type d’adhésif | Non-adhesive |
Couleur | White |
Finition | Matte |
Format | Die-cut |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Dimensions (LxW) | Calibre de fil | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Dimensions (LxW) | Calibre de fil | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17881429
|
Brady™
173588 |
0.094 in. | 0.182 x 1 in. | 28 to 20 AWG | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
72.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17879184
|
Brady™
174652 |
0.094 in. | 0.182 x 1 in. | 28 to 20 AWG | M710, BMP71 |
76.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17841679
|
Brady™
173582 |
0.094 in. | 0.182 x 1.75 in. | 28 to 20 AWG | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
93.68€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17878974
|
Brady™
174654 |
0.094 in. | 0.182 x 1.75 in. | 28 to 20 AWG | M710, BMP71 |
99.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17881679
|
Brady™
173613 |
0.125 in. | 0.235 x 1 in. | 22 to 16 AWG | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
74.47€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17818884
|
Brady™
174540 |
0.125 in. | 0.235 x 1 in. | 22 to 16 AWG | M710, BMP71 |
79.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17861379
|
Brady™
173608 |
0.125 in. | 0.235 x 1.75 in. | 22 to 16 AWG | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
96.84€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17878824
|
Brady™
174544 |
0.125 in. | 0.235 x 1.75 in. | 22 to 16 AWG | M710, BMP71 |
104.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17851599
|
Brady™
173629 |
0.187 in. | 0.335 x 1 in. | 20 to 10 AWG | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
75.93€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17898874
|
Brady™
174559 |
0.187 in. | 0.335 x 1 in. | 20 to 10 AWG | M710, BMP71 |
80.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17811409
|
Brady™
173622 |
0.187 in. | 0.335 x 1.75 in. | 20 to 10 AWG | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
98.72€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17849034
|
Brady™
174578 |
0.25 in. | 0.439 x 1 in. | 16 to 8 AWG | M710, BMP71 |
91.55€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17808964
|
Brady™
174582 |
0.25 in. | 0.439 x 1.75 in. | 16 to 8 AWG | M710, BMP71 |
120.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17841649
|
Brady™
173643 |
0.25 in. | 0.444 x 1 in. | 16 to 8 AWG | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
86.02€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17821649
|
Brady™
173637 |
0.25 in. | 0.444 x 1.75 in. | 16 to 8 AWG | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
111.87€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17891519
|
Brady™
173659 |
0.375 in. | 0.645 x 1 in. | 12 to 4 AWG | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
93.26€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17879074
|
Brady™
174610 |
0.375 in. | 0.645 x 1 in. | 12 to 4 AWG | M710, BMP71 |
99.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17811489
|
Brady™
173653 |
0.375 in. | 0.645 x 1.75 in. | 12 to 4 AWG | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
121.21€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17868834
|
Brady™
174614 |
0.375 in. | 0.645 x 1.75 in. | 12 to 4 AWG | M710, BMP71 |
130.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17881619
|
Brady™
173671 |
0.5 in. | 0.851 x 1 in. | 8 to 1 AWG | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
107.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17808774
|
Brady™
174627 |
0.5 in. | 0.851 x 1 in. | 8 to 1 AWG | M710, BMP71 |
115.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17881379
|
Brady™
173668 |
0.5 in. | 0.851 x 1.75 in. | 8 to 1 AWG | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
140.13€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17841379
|
Brady™
173678 |
0.75 in. | 1.25 x 1 in. | 6 to 0000 AWG | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
157.84€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17838834
|
Brady™
174523 |
1 in. | 1.66 x 1 in. | 2 to 500 MCM | M710, BMP71 |
98.85€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17828764
|
Brady™
174527 |
1 in. | 1.66 x 1.75 in. | 2 to 500 MCM | M710, BMP71 |
129.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17831629
|
Brady™
173601 |
1 in. | 1.667 x 1 in. | 2 to 500 MCM | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
92.84€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17891599
|
Brady™
173599 |
1 in. | 1.667 x 1.75 in. | 2 to 500 MCM | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
120.69€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17801639
|
Brady™
173676 |
0.75 in. | 1.25 x 1.75 in. | 6 to 0000 AWG | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
205.17€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
- Les manchons thermorétractables avec taux de rétreint de 3:1 s'ajustent avec précision autour des fils, offrant ainsi une protection isolante optimale et une identification permanente.
- Résistance à la décoloration et aux taches pour une meilleure esthétique
- Résistance au froid et au feu avec une température d'utilisation allant de -55 à 135°C (-67 à 275°F)
- Conformes aux normes SAE-AMS-DTL-23053/5C (classe 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, UL et à la directive RoHS
Spécification
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) | |
White | |
Die-cut | |
Labels | |
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
-67°F to +275°F |
Non-adhesive | |
Matte | |
Polyolefin | |
Non-sterile | |
Rectangle | |
-55°C to +135°C |