Learn More
Mélange de pesticides 1, SPEX CertiPrep™
Utilisez ces matériaux de référence certifiés biologiques pour une large gamme d’applications HPLC/GC/LC. Le mélange de pesticides 1 SPEX CertiPrep™ contenant 16 composés dans de l’acétonitrile est parfait pour le screening de pesticides, la sécurité alimentaire et les applications QuEChERS.
Marque: SPEX Certiprep SPXPR-1
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg Transport : UN number : 1648 Chem class : 3 Pack group : II
Description
- Mélange de pesticides 1 contenant 16 composés dans de l’acétonitrile
- Disponibles et vendus en ampoules de 1 ml fournies avec un flacon de transfert/stockage pré-étiqueté
Services
1 an
Specifications
Trifloxystrobin Boscali Fenoxycarb Piperonyl butoxide Tebufenpyrad |
|
C20H19F3N2O4 C18H12Cl2N2O C17H19NO4C19H30O5 C18H24ClN3O C13H13Cl2N3O3 C9H10ClN5O2 C14H14Cl2N2O C7H14N2O2S C7H14N2O3S C10H9ClN4S C22H17N3O5 C10H11ClN4 C7H14N2O4S C11H18N4O2 C18H14BrCl2N5O2 |
|
408.37107 g/mol 343.207 g/mol 301.34 g/mol 338.438 g/mol 333.856 g/mol 330.167 g/mol 255.661 g/mol 297.180 g/mol 190.263 g/mol 206.2627 g/mol 252.7233 g/mol |
|
1 mL |
99.5 99.5 99 95.8 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 97.6 99.2 99.3 |
|
100μg/mL | |
Ampoule en verre |
Safety and Handling
- Stock Organic Standard
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: acetonitrile