Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de Petri en PS
Transparentes. Les boîtes de Petri en PS Fisherbrand™ sont idéales pour les applications de culture cellulaire ou microbienne.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 9.45000kg
Code produit. 12684785
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Boîtes de Petri, polystyrène
• Boites produites dans des conditions aseptiques La température de fusion de la matière première utilisée pour leur fabrication est d’environ 250°C. Cette température est considérée comme suffisante pour détruire les bactéries. Les boîtes sont conditionnées dans des conditions d’asepsie très strictes
• Boîtes stérilisées par irradiation
• Les boîtes de Petri stérilisées sont recommandées pour les tests microbiologiques. Une
• Etiquette jaune qui devient rouge après stérilisation est apposée sur chaque boîte
Spécification
Spécification
PS
Boîte de Petri
3
90 mm
Stérile
600/boîte
16,2 mm