Learn More
Savillex™ Seringues en téflon PFA
Marque:  Savillex™ 700520
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11973854
  • 615.86€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-07-2024
Description
Seringue tout PTFE PFA
• Pour liquides corrosifs ou application ultra-pures
• Seringue PTFE 20mL cathéter
Spécification
Spécification
PFA Teflon
16 cm
1/boîte
Pour les liquides corrosifs ou l’application ultra-pure
Seringue
20 ml