missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PGA5 Antibody (974731) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Code produit 30668748 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30668748 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30668748 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB8457E

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

PGA5 Monoclonal antibody specifically detects PGA5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PGA5
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 974731
Conjugué DyLight 405
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène EC 3.4.23, EC 3.4.23.1, pepsin A, pepsinogen 5, group I (pepsinogen A), pepsinogen A5, PGA3, PGA4
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human Pepsinogen A5/PGA5 protein, Ile16-Ala388, Accession # P0DJD9
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5222
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.