Learn More
PGC1a Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1C1B2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | PGC1a |
|---|---|
| Clone | 1C1B2 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16838185
|
Proteintech
66369-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16828185
|
Proteintech
66369-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The PGC1a antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of human PGC1a. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PGC1a antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.
Spécification
| PGC1a | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10891 | |
| Primary |
| 1C1B2 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human, Rat, Mouse | |
| IgG1 |