missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PGK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: S04-9H9, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
311.00€ - 617.00€
Spécification
| Antigène | PGK1 |
|---|---|
| Clone | S04-9H9 |
| Dilution | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18313233
|
Bio-Techne
NBP3-14961-25UL |
25 μg |
311.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18336446
|
Novus Biologicals
NBP3-14961-100UL |
100 μg |
617.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
PGK1 Monoclonal antibody specifically detects PGK1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| PGK1 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Cell migration-inducing gene 10 protein, EC 2.7.2.3, MGC142128, MGC8947, MIG10, PGKAMGC117307, phosphoglycerate kinase 1, Primer recognition protein 2, PRP 2 | |
| A synthetic peptide of human PGK1 (Uniprot#: P00558) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| S04-9H9 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Prostate Cancer | |
| 50nM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA with 0.01% Sodium Azide | |
| 5230 | |
| IgG | |
| Affinity-purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit