missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PGLYRP1/PGRP-S Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Code produit 30648686 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30648686 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30648686 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF2696A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

PGLYRP1/PGRP-S Polyclonal antibody specifically detects PGLYRP1/PGRP-S in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PGLYRP1/PGRP-S
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène peptidoglycan recognition protein 1, Peptidoglycan recognition protein short, PGLYRP, PGRPpeptidoglycan recognition protein, PGRP-SMGC126894, PGRPSMGC126896, TAG7, TNF superfamily, member 3 (LTB)-like (peptidoglycan recognition protein), TNFSF3L
Espèces hôtes Goat
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse PGLYRP1/PGRP-S, Cys17-Glu182, Accession # O88593
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8993
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.