Learn More
PGM2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | PGM2 |
|---|---|
| Concentration | 0.13 mg/mL |
| Applications | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16807813
|
Proteintech
11022-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16897803
|
Proteintech
11022-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
EWSR1 is a multifunctional protein that is involved in various cellular processes, including gene expression, cell signaling, and RNA processing and transport. The protein includes an N-terminal transcriptional activation domain and a C-terminal RNA-binding domain.Spécification
| PGM2 | |
| Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q96G03 | |
| 55276 | |
| PGM2 Fusion Protein Ag1488 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PGM2 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Glucose phosphomutase 2, MSTP006, PGM 2, PGM2, Phosphodeoxyribomutase, phosphoglucomutase 2, Phosphopentomutase | |
| PGM2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |