Learn More
Solution tampon pH 1,00 à 25 °C, Reagecon Code produit.: 11434539
Solution tampon pH 1,00 à 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Code produit. p-7159720 Tous les produits Reagecon Produits
500 ml, 500mL
Code nomenclature Nacres: NA.25
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
Conditionnement:
1L
500mL
Code produit. 11434539
Marque: Reagecon 1010525
Solution tampon testée, certifiée, traçable par NIST et stable sur étagère.
  • Étalon de référence pour tampon de pH, matériau de référence pour tampon de pH
  • Testée et certifiée par une méthode d’essai accréditée ISO 17025 (réf. INAB : 264T) et traçable NIST.
  • Stabilité garantie tout au long de sa durée de conservation, même après ouverture du flacon.
Spécification
Description Accuracy ± 0.02 pH units
pH 1.00
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml
Conditionnement Flacon en PEHD GL45
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot101025G1 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/09/2025 Code produit1010525
Numéro de lot101025B1 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/06/2025 Code produit1010525
Numéro de lot101024A1 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/03/2025 Code produit1010525
Numéro de lot101024H1 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/03/2025 Code produit1010525
Numéro de lot101024A1 (1) Type de certificatCertificat d’analyse Date18/06/2024 Code produit1010525
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon pH 1,00 à 25 °C, Reagecon >