Learn More
Solution tampon pH 3,00 à 25 °C, Reagecon
Solution tampon testée, certifiée, traçable par NIST et stable sur étagère.
Marque: Reagecon 1030525
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Étalon de référence pour tampon de pH, matériau de référence pour tampon de pH
- Testée et certifiée par une méthode d’essai accréditée ISO 17025 (réf. INAB : 264T) et traçabilité NIST.
- Stabilité garantie tout au long de sa durée de conservation, même après ouverture du flacon.
Spécification
Accuracy ± 0.02 pH units | |
Liquide | |
Flacon en PEHD, GL45 |
3.00 | |
500 mL |