Learn More
Fisherbrand™ Électrode de pH avec connecteur BNC
Avec une gamme de pH de 0 à 13, cette électrode de pH avec connecteur BNC est idéale pour mesurer le pH dans la plupart des environnements de laboratoire et scientifiques.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Diamètre de l’électrode de pH de 6 ou 8 mm pour les mesures dans de petits volumes
- Électrolyte KCI 4M + AgCl
Spécification
BNC | |
Électrode pH | |
115 mm | |
–5 à 100°C |
6 mm | |
Solutions chargées ou visqueuses | |
0 à 13 |