Learn More
Fisherbrand™ Électrode de pH avec connecteur BNC
Avec une gamme de pH de 0 à 13, cette électrode de pH avec connecteur BNC est idéale pour mesurer le pH dans la plupart des environnements de laboratoire et scientifiques.
167.48€ - 298.92€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11779788
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 120 mm |
270.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11759798
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 115 mm |
298.92€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11709798
|
Fisherbrand™
|
6 mm | 115 mm |
167.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Diamètre de l’électrode de pH de 6 ou 8 mm pour les mesures dans de petits volumes
- Électrolyte KCI 4M + AgCl
Spécification
BNC | |
Électrode pH |