Learn More
Fisherbrand™ Électrode de pH avec connecteur BNC
Avec une gamme de pH de 0 à 13, cette électrode de pH avec connecteur BNC est idéale pour mesurer le pH dans la plupart des environnements de laboratoire et scientifiques.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.11070kg
Description
- Électrode de pH corps en verre
- Électrode de pH avec connecteur BNC
- Électrode de pH en verre, usage général en laboratoire
- Électrolyte KCI 4M + AgCl
Spécification
BNC | |
Électrode pH | |
13 |
12 mm | |
120 mm | |
–5 à 100°C |