Learn More
Heidolph instruments Tubulure à 2 arrêts PharMed™
Tubulure idéale pour un usage médical, en laboratoire et à des fins de recherche. La tubulure à 2 arrêts Pharmed™ Heidolph™ est durable, non toxique et conçue pour empêcher tout glissement lorsque la pompe est en train de fonctionner.
Marque: Heidolph instruments 525-20016-00
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.01200kg
Description
- Résistance élevée à la fatigue sous des contraintes de flexion inversée répétées.
- Non toxique, biocompatible.
- Très faible perméabilité aux gaz.
- Convient aux acides et bases.
- Conçue avec 2 arrêts pour empêcher tout glissement lorsque la pompe est en train de fonctionner.
Spécification
Tubulure à 2 arrêts | |
Autoclavables | |
Thermoplastique | |
0,9 mm | |
Résistance élevée à la fatigue, non toxique, biocompatible, très faible perméabilité au gaz, bien adaptés aux acides et aux bases. | |
Non stérile | |
Autoclave, oxyde d’éthylène, irradiation | |
2 arrêts | |
Les additifs peuvent migrer. | |
Excellent |
FDA (21 CFR 177.2600), USP classe VI, GLP, pharmacopée européenne | |
2,79 mm | |
4,59 mm | |
Pompe | |
40deg;C | |
Dia. int. de 2,79 mm / dia. ext. de 4,59 mm | |
7,0 m Eau | |
Très faible | |
Temps continu / court : 0,5/1,5 bar | |
75°C |