Learn More
Heidolph instruments Tubulure à 2 arrêts PharMed™
Tubulure idéale pour un usage médical, en laboratoire et à des fins de recherche. La tubulure à 2 arrêts Pharmed™ Heidolph™ est durable, non toxique et conçue pour empêcher tout glissement lorsque la pompe est en train de fonctionner.
32.00€ - 42.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure à 2 arrêts |
---|---|
Certifications/Conformité | FDA (21 CFR 177.2600), USP classe VI, GLP, pharmacopée européenne |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Thermoplastique |
Épaisseur (métrique) | 0,9 mm |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10086141
|
Heidolph instruments
525-20012-00 |
Dia. int. de 0,25 mm / dia. ext. de 2,05 mm |
32.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10219561
|
Heidolph instruments
525-20015-00 |
Dia. int. de 1,42 mm / dia. ext. de 3,22 mm |
34.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10351682
|
Heidolph instruments
525-20016-00 |
Dia. int. de 2,79 mm / dia. ext. de 4,59 mm |
42.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résistance élevée à la fatigue sous des contraintes de flexion inversée répétées.
- Non toxique, biocompatible.
- Très faible perméabilité aux gaz.
- Convient aux acides et bases.
- Conçue avec 2 arrêts pour empêcher tout glissement lorsque la pompe est en train de fonctionner.
Spécification
Tubulure à 2 arrêts | |
Autoclavables | |
0,9 mm | |
Résistance élevée à la fatigue, non toxique, biocompatible, très faible perméabilité au gaz, bien adaptés aux acides et aux bases. | |
Non stérile | |
7,0 m Eau | |
Très faible | |
Temps continu / court : 0,5/1,5 bar | |
75°C |
FDA (21 CFR 177.2600), USP classe VI, GLP, pharmacopée européenne | |
Thermoplastique | |
Pompe | |
40deg;C | |
Autoclave, oxyde d’éthylène, irradiation | |
2 arrêts | |
Les additifs peuvent migrer. | |
Excellent |