Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier séparateur de phase, format disque, grade 480
Disques en papier hydrophobe imprégnés de silicone stabilisé pour la circulation des solvants.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-602-240
Informations supplémentaires : Poids : 0.04700kg
Code produit. 15902970
  • 134.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 24-06-2024
Description
  • Le débit s’arrête automatiquement lorsque la totalité du solvant s’est écoulée.
  • Dans de nombreuses applications, ce papier séparateur de phase élimine la nécessité d’utiliser des entonnoirs de séparation.
  • Utilisation conseillée pour :
    • Filtration des solvants organiques contaminés par l’eau pour séparer la phase aqueuse de la phase organique.
    • Filtration de solvants d’extraction dans des laboratoires cliniques ou médicaux.
    • Séparation des émulsions formées au cours de l’extraction de produits végétaux aqueux ou de solutions médicamenteuses.
  • Non stériles, conditionnés en vrac.
Spécification
Spécification
85 g/m2
Papier imprégné de silicone
100 / boîte
240 mm
Disque
480
0,19 mm