Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier séparateur de phase, format disque, grade 480
Disques en papier hydrophobe imprégnés de silicone stabilisé pour la circulation des solvants.
23.60€ - 134.00€
Spécification
Poids de base | 85 g/m2 |
---|---|
Format | Disque |
Matériau | Papier imprégné de silicone |
Qualité | 480 |
Quantité | 100 / boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15992960
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-602-070 |
70 mm |
23.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15902970
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-602-240 |
240 mm |
134.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le débit s’arrête automatiquement lorsque la totalité du solvant s’est écoulée.
- Dans de nombreuses applications, ce papier séparateur de phase élimine la nécessité d’utiliser des entonnoirs de séparation.
- Utilisation conseillée pour :
- Filtration des solvants organiques contaminés par l’eau pour séparer la phase aqueuse de la phase organique.
- Filtration de solvants d’extraction dans des laboratoires cliniques ou médicaux.
- Séparation des émulsions formées au cours de l’extraction de produits végétaux aqueux ou de solutions médicamenteuses.
- Non stériles, conditionnés en vrac.
Spécification
85 g/m2 | |
Papier imprégné de silicone | |
100 / boîte |
Disque | |
480 | |
0,19 mm |