Learn More
Cytiva Barrettes de tampon PhastGel™
Blocs d’agarose pré-préparés à 3 % contenant du tampon, à utiliser en conjonction avec le gradient PhastGel et un milieu de gel homogène pour générer un système de tampon multiphasique pendant l’électrophorèse
Marque: Cytiva 17-0517-01
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : CAS : 77-86-1 Poids : 0.09000kg
Description
pulliLes barrettes de tampon prêtes à l’emploi éliminent la nécessité de préparer des tampons d’électrophorèse/liliFournis en 10 paires - pour cathode et anode/liliChoix de systèmes de tampons natifs ou dénaturants (SDS)/li/ul/pSpecifications
0,88 M de L-alanine, 0,25 M de Tris, pH 8,8 | |
PhastGel™ sur unités d’électrophorèse avec lecteur à plat automatisé PhastSystem | |
Solide | |
Utilisées pour les applications industrielles telles que la chimie analytique et la recherche | |
4deg; à 8deg;C |
Incolore | |
Barrettes de tampon-natif PhastGel™ | |
Trométamol 1 à 5 % | |
20 barrettes | |
10 PhastGeltrade; |